Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Product Code. 10684291
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Incluye:
Cierre de 28 mm
Cierre de 33 mm
Cierre de 43 mm
Cierre de 53 mm
missing translation for 'unitSize':
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Incluye missing translation for 'unitSize'
10684291 500 ml Cierre de 43 mm paquete de 4
10425431 125 ml Cierre de 28 mm paquete de 4
10558311 250 ml Cierre de 33 mm paquete de 4
10180401 1000 ml Cierre de 53 mm cada uno
10120551 2000 ml Cierre de 53 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10684291 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 43010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00€
    891.00€ / paquete de 4
    Ahorro 101.00€
    10% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos embudos químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. Resistentes a productos químicos, a prueba de fugas y sin lubricación.
Utilice estos embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon® químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. El conjunto de llave de paso de TFE ofrece una excelente resistencia química, es a prueba de fugas† y no requiere lubricación ya que se puede desinfectar químicamente. Más transparentes que nuestros embudos de separación de polipropileno. Compatibles con todos los disolventes y reactivos de laboratorio habituales. No se astillan, rompen ni fragmentan como los embudos de separación de vidrio.
Características:
  • Resistentes a roturas e impermeables a cualquier producto químico utilizado en el embudo de separación.
  • Sin ftalatos que contaminen los análisis.
  • Útiles en las separaciones radiológicas y peligrosas.
  • Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas
  • Longitud del tubo: 65mm
Incluye:
Embudo de FEP Teflon™, llave de paso de TFE y tapón de rosca de ETFE Tefzel™
Información para pedidos:
Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidades para 125 ml y 1 L, solicite el n.º de cat. 714301-1025. Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidad para 2 l, solicite el n.º de cat. 714301-1050.
Nota:
El embudo se puede esterilizar en autoclave; la llave de paso se puede esterilizar químicamente. No es necesario lubricar la llave de paso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Material FEP de teflón
Altura (métrico) 347 mm
Incluye Cierre de 43 mm
Cantidad 4
Tipo de producto Separatory Funnel
Teflon™ y Tefzel™ son marcas comerciales registradas de DuPont utilizadas bajo licencia por Nalgene Nunc International Corporation.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.