Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Description
Utilice estos embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon® químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. El conjunto de llave de paso de TFE ofrece una excelente resistencia química, es a prueba de fugas† y no requiere lubricación ya que se puede desinfectar químicamente. Más transparentes que nuestros embudos de separación de polipropileno. Compatibles con todos los disolventes y reactivos de laboratorio habituales. No se astillan, rompen ni fragmentan como los embudos de separación de vidrio.
- Resistentes a roturas e impermeables a cualquier producto químico utilizado en el embudo de separación.
- Sin ftalatos que contaminen los análisis.
- Útiles en las separaciones radiológicas y peligrosas.
- Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas
- Longitud del tubo: 65mm
Incluye:
Embudo de FEP Teflon™, llave de paso de TFE y tapón de rosca de ETFE Tefzel™
Información para pedidos:
Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidades para 125 ml y 1 L, solicite el n.º de cat. 714301-1025. Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidad para 2 l, solicite el n.º de cat. 714301-1050.
Nota:
El embudo se puede esterilizar en autoclave; la llave de paso se puede esterilizar químicamente. No es necesario lubricar la llave de paso.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | FEP de teflón |
| Altura (métrico) | 371 mm |
| Incluye | Cierre de 53 mm |
| Cantidad | 1/pack; 4/caja |
| Tipo de producto | Separatory Funnel |
Teflon™ y Tefzel™ son marcas comerciales registradas de DuPont utilizadas bajo licencia por Nalgene Nunc International Corporation.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.