Learn More
Thermo Scientific™ Kit de llenado para bureta Nalgene™ con puesta a cero
Descripción
Proporcionan un ahorro de tiempo y mayor comodidad. El kit de llenado para bureta con puesta a cero Thermo Scientific™ Nalgene™ convierte cualquier bureta convencional de vidrio o plástico de 25 ml o 50 ml en una bureta de llenado y puesta a cero automáticos. Evite las desagradables salpicaduras que se ocasionan con el llenado manual o el vertido de reactivos con embudos en la parte superior de la bureta. El frasco de presión sirve de depósito del agente de titulación, que se suministra en la boca de la bureta a través del tubo de PVC transparente adjunto.
Instrucciones de uso:
El tubo de llenado de polipropileno se conecta al extremo del tubo de transferencia y se inserta en la boca de la bureta con el adaptador suministrado. Ajuste la punta del tubo de llenado justo encima de la marca de cero de la bureta. Apriete el frasco para llenar la bureta por encima de la marca de cero. Al dejar de apretar el frasco, el exceso de agente de titulación volverá a bajar hasta el depósito, dejando el nivel de agente de titulación de la bureta en la línea de cero.
Incluye:
- Frasco de presión de polietileno de baja densidad de 1000 ml
- Tubo de PVC transparente y flexible de 1,2 m de longitud (4′)
- Tubo de llenado
- Adaptador
- Tapón para botella de reactivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Bureta de 25 o 50 ml |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 4 |
| Incluye | Frasco de presión de 1000 ml, 1,22 m (4 pies), tubos de PVC, tubo de llenado, adaptador y cierre |
| Tipo | Kit de llenado de bureta |
Bureta no incluida