Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de sellado Nalgene™ para tubos para centrífuga Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10633791
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 250 ml
Tubos de 28 y 30 ml
Tubos de 500 ml y 1 l
Tubos de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Para utilizar con (equipo) unitSize
10633791 20 mm Tubos de 28 y 30 ml paquete de 2
10643791 24 mm Tubos de 50 ml paquete de 2
10470033 58 mm Tubos de 250 ml paquete de 2
10480033 63 mm Tubos de 500 ml y 1 l paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10633791 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS31320020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones de sellado para garantizar el servicio a prueba de fugas de los frascos de centrífuga a las velocidades máximas recomendadas.
Garantice el uso a prueba de fugas† de los frascos para centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ a sus velocidades máximas recomendadas utilizando los tapones de sellado Nalgene para los tubos para centrífuga Oak Ridge. Recomendados también para su uso al centrifugar materiales peligrosos.
Compatibilidad:
  • DS3132-0058: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0250 y 3140-0250
  • DS3132-0063: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 y 3122-1010
  • DS3132-0020: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 28 y 30 ml
  • DS3132-0024: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 35 y 50 ml
Nota:
Antes de la esterilización en autoclave, coloque el tapón en la parte superior del recipiente, sin apretar las roscas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 20 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de centrífuga
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Tapones de sellado para tubos para centrífuga Oak Ridge
Material Polipropileno, caucho rojo
N.° por paquete 2
N.º por caja 2
Línea de productos Nalgene
Para utilizar con (equipo) Tubos de 28 y 30 ml
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.