Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de sellado Nalgene™ para tubos para centrífuga Oak Ridge
Descripción
Garantice el uso a prueba de fugas† de los frascos para centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ a sus velocidades máximas recomendadas utilizando los tapones de sellado Nalgene para los tubos para centrífuga Oak Ridge. Recomendados también para su uso al centrifugar materiales peligrosos.
Compatibilidad:
- DS3132-0058: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0250 y 3140-0250
- DS3132-0063: para su uso con frascos para centrífuga Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 y 3122-1010
- DS3132-0020: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 28 y 30 ml
- DS3132-0024: para su uso con tubos Nalgene Oak Ridge, volúmenes de 35 y 50 ml
Nota:
Antes de la esterilización en autoclave, coloque el tapón en la parte superior del recipiente, sin apretar las roscas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 63 mm |
| Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Tapones de sellado para tubos para centrífuga Oak Ridge |
| Material | Polipropileno, caucho rojo |
| N.° por paquete | 2 |
| N.º por caja | 2 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 500 ml y 1 l |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.