Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de sellado Nalgene™ para los tubos para centrífuga Oak Ridge; tapón de rosca de PP, junta de silicona
Descripción
- Tapones de polipropileno con junta de silicona
Antes de la esterilización en autoclave, coloque el tapón en la parte superior del recipiente, sin apretar las roscas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Silicona |
| Material de la punta | Silicona |
| Para utilizar con (equipo) | Junta tórica de repuesto (para n.º de DS3132-0063]) |