Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de tapones de sellado Nalgene™, tamaño 20
Descripción
Procese tubos en su nivel máximo de velocidad nominal (10,000 x g o superior) sin fugas, incluso cuando están llenos. Los conjuntos de tapones de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero Viton™. También se recomienda su uso para centrifugar materiales peligrosos compatibles con el material del tubo para centrífuga.
Características:
- La parte superior se ajusta de forma segura para su uso a velocidades máximas sin fugas
- Esterilizables en autoclave/Peligro biológico/A prueba de fugas†
Incluye:
- Tapón de rosca de polipropileno
- Conector ETFE Tefzel™
- Junta tórica de fluoroelastómero Viton
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Conjunto de tapones de sellado |
| Material | Polipropileno, ETFE, fluoroelastómero |
| N.° por paquete | 2 |
| N.º por caja | 2 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de tamaño 20 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.