Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de residuos de seguridad Nalgene™
Código de producto. 10084680
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
10 l
Tamaño del tapón:
38-430
83B
Diámetro de la abertura (métrico):
14 cm
25 cm
Material:
FLPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Diámetro de la abertura (métrico) Material Tamaño de la unidad
10084680 10 l 83B 25 cm FLPE cada uno
10098021 4 l 38-430 14 cm Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10084680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    157.50€ / paquete de 1
    Ahorro 31.50€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimice las salpicaduras accidentales y las emisiones volátiles con este sistema de seguridad para residuos resistente a roturas y a productos químicos.
Minimice vertidos accidentales y emisiones volátiles con el sistema de seguridad para residuos Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente a roturas y a productos químicos, diseñado para el almacenamiento temporal para disolventes, productos químicos y residuos biológicos. Los embudos de residuos de seguridad incluyen un cierre de seguridad Easy Snap que minimiza el riesgo de salpicaduras accidentales y emisiones volátiles. El embudo se desatornilla sin dificultad del adaptador de embudo para facilitar la limpieza y permitir un acceso rápido. El cierre/adaptador incluye una ventilación que libera presión durante el vertido y reduce las emisiones durante su uso. Incluye un recipiente de recogida Nalgene.
Características:
  • El embudo de gran diámetro incluye una cubierta con cierre de seguridad Easy Snap que minimiza el riesgo de salpicaduras accidentales y emisiones volátiles.
  • El embudo se desatornilla sin dificultad del cierre/adaptador de embudo de polipropileno para facilitar la limpieza y el acceso rápido.
  • El tapón/adaptador incluye una toma de ventilación de tapón de polipropileno/PTFE que libera presión durante el vertido y evita las emisiones durante el uso.
  • El adaptador también puede conectarse a un filtro de jeringa externo.
  • La pantalla de polipropileno desmontable encaja en la parte inferior del embudo y atrapa las partículas de mayor tamaño como, por ejemplo, las varillas de agitación.
  • No resistente a la exposición prolongada a luz UV.
  • Incluye una botella Nalgene de HDPE de 4 litros o un garrafón Nalgene de FLPE de 10 litros.
  • El sistema de 4 l incluye un embudo de residuos de seguridad de 14 cm y un frasco Nalgene de HDPE de 4 l con tapón; recomendado para residuos de ácido, base y alcohol.
  • El sistema de 10 l incluye un embudo de residuos de seguridad de 25 cm y garrafa Nalgene de HDPE fluorado de 10 l con tapón; recomendado para residuos de disolvente.
Información para pedidos:
Durante el transporte, la transferencia o el almacenamiento de los sistemas de residuos de seguridad es preciso utilizar contenedores secundarios (de venta por separado).
Incluye:
Recipiente de HDPE de 4 l (1,125 gal) o de HDPE fluorado de 10 l (2,625 gal), embudo desmontable con tapa, cierre/adaptador de embudo, filtro y pantalla.
Nota:
Estos sistemas no se corresponden a los envases de seguridad definidos en las directrices OSHA y están pensados solo para el desecho temporal de residuos. Es preciso deshacerse de dichos residuos en un plazo inferior a los 90 días desde la recogida inicial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 83B
Capacidad (métrico) 10 l
Descripción Sistemas de seguridad para residuos; capacidad: 10L
Diámetro exterior (imperial) 10 in
Capacidad (imperial) 2,625 gal
Longitud (métrico) 27 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 25 cm
Incluye Recipiente fluorado de 10 l de HDPE, embudo extraíble con tapa, cierre/adaptador de embudo, filtro y pantalla.
Para utilizar con (aplicación) Para la contención de residuos temporal
Longitud (imperial) 10,625 in
Material FLPE
Tipo de producto Sistema de seguridad para residuos