Learn More
Thermo Scientific™ Tarros Mason de PPCO Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10663062
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000mL
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10663062 2000 ml paquete de 4
10224501 500 ml paquete de 6
10234501 1000mL paquete de 6
12055107 3000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10663062 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21152000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera líquidos en el laboratorio o sobre el terreno con estos tarros Mason de PPCO con tapón.
Los frascos tipo Mason de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son idóneos para trasvasar líquidos en el laboratorio o sobre el terreno cuando se utilizan con el tapón de trasvase de líquidos (DS2153).
El cuello de 70 mm de estos frascos se adapta a mezcladoras varias, y a accesorios y tapones con roscas de tipo Mason.
  • El cuello de 70 mm está diseñado para ajustarse a accesorios o tapones con roscas de tipo tarro Mason, mezcladores Osterizer™ u otro tipo de mezcladores con el mismo tipo de rosca
  • Boca ancha para facilitar el llenado o la recogida de muestras.
  • Esterilizable en autoclave
Incluye:
  • Cierre roscado de polipropileno
  • Los tapones de repuesto se pueden solicitar por separado (n.º de referencia cat. 712154-0700).
Notas:
  • Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
  • Los tarros Mason no ofrecen garantía a prueba de fugas. No se recomiendan para el transporte de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 64 oz., 2000 ml
Capacidad (métrico) 2000 ml
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 61mm
Diámetro interior (métrico) 120mm
Para utilizar con (aplicación) Tapón para transferencia de líquidos DS2153-0700
Material PPCO
N.º por caja 12
N.° por paquete 4
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 244mm
Tipo de producto Tarro tipo Mason
Altura (imperial) 9,6 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 mm
Diámetro (métrico) 121 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca