Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato redonda Nalgene™ con tapón
Código de producto. 11315474
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11315474 20 l paquete de 4
1 options
Código de producto. 11315474 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22510050
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Preparación de medios y cultivos de gran volumen, especialmente cuando se requiere inspección visual; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Transparente
Realice la preparación de medios de grand volumen y cultivos con estos garrafones de policarbonato Nalgene Clearboy, especialmente cuando se precise realizar una inspección visual. Este garrafón de policarbonato Clearboy es duradero, más ligero y seguro que el vidrio, esterilizable en autoclave para aplicaciones estériles y perfecto para el almacenamiento refrigerado o congelado de soluciones acuosas como el agua estéril, medios y reactivos acuosos.
Características:
  • Disponible en tamaños de 10 y 20 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
  • Graduados en litros y en galones
  • Moldeado con policarbonato duradero y transparente
  • Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapón de polipropileno con junta de TPE
Información para pedidos:
Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158), los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162), los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works™ (n.º de cat. 2135) y los frascos de validación Nalgene (n.º de cat. DS2127). Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149).
Nota:
Desengrane por completo las roscas del sistema de cierre y retire la llave antes de la esterilización en autoclave.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Capacidad (imperial) 5 gal .
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Transparente
Descripción Redondo transparente Clearboy
Diámetro exterior (métrico) 287 mm
Para utilizar con (aplicación) Preparación de cultivos y medios de gran volumen, especialmente cuando se precise realizar una inspección visual.
Altura con tapón (métrico) 536 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón
Volumen hasta el borde (imperial) 5.5 gal .
Volumen hasta el borde (métrico) 24 l
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.