Learn More
Thermo Scientific™ Embudo de filtración reutilizable Nalgene™ con pinza
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10440143
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10440143 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10440143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS03150047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice pruebas de control de calidad microbiológico y de partículas de alto rendimiento con este embudo de filtro reutilizable. La abrazadera de liberación rápida permite una recuperación rápida y sencilla de las membranas.
Realice pruebas de control de calidad microbiológico y de partículas de alto rendimiento con el embudo de filtración reutilizable con abrazadera hermo Scientific™ Nalgene™. La abrazadera de liberación rápida permite una recuperación rápida y sencilla de las membranas y garantiza un procesamiento eficiente de un número elevado de muestras. El embudo de polisulfona, duradero y a prueba de rotura, es resistente y atóxico y puede lavarse y esterilizarse repetidas veces.
Características:
  • El ajuste hermético impide la derivación incluso después de esterilizar en autoclave.
  • Depósito graduado de 100 a 250 ml a incrementos de 25 ml
  • La abrazadera de aluminio permite una sustitución sencilla de la membrana con una sola mano.
Incluye: Resistente embudo de polisulfona; cubierta de copolímero de polipropileno con tres tomas, tres tapones de elastómero termoplástico (TPE) con ajuste por fricción; placa de soporte para membrana de 47 mm; junta de silicona; tapón n.º 8 (orificio de 0,5625 ″); abrazadera de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 47 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polisulfona
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) High-throughput particle and microbiological QC testing
Incluye Rugged Polysulfone Funnel, Polypropylene Copolymer Cover with 3 ports, Friction-fit TPE Caps (3 caps), Support Plate for 47 mm membrane, Silicone Gasket, No. 8 Stopper with 0.5625 in. hole, Aluminum Clamp
Cantidad 1 Ea.
Tipo de producto Filtering Funnel
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.