Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de vacío manuales reparables de PVC con manómetro Nalgene™
Código de producto. 10060691
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
15 cc
36 cc
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10060691 15 cc cada uno
10411991 36 cc cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060691 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 61320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    239.75€ / paquete de 1
    Ahorro 50.25€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Opere fácilmente estas bombas de vacío manuales y reparables de PVC, idóneas para sifonaje, filtración, transferencia de líquidos, purga de conductos de líquido y verificación de fugas.
Trabaje fácilmente con las bombas de vacío manuales reparables Thermo Scientific™ Nalgene™ con manómetro, ideales para sifonar, filtrar, transferir líquidos, purgar líneas de fluidos y comprobar fugas. Son unidades ligeras y autolubricantes con tapas desmontables en la toma de salida y accionador para liberar el vacío sin desconectar las bombas de la línea. Consiguen con rapidez y mantienen el vacío de 25 in. (25 pulg) Hg. El accionador de liberación de vacío solo necesita una mano para su manejo; basta el dedo índice para liberar el vacío.
Características:
  • El manómetro controla el vacío en kPa y pulgadas de mercurio, lo que permite obtener una indicación visual de la velocidad de vacío y el progreso.
  • El nuevo diseño de su asa las hace más duraderas y ergonómicas.
  • Velocidad de liberación de vacío ajustable que ofrece control.
  • La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente.
  • Tapa desmontable en la toma de salida y accionador para liberar el vacío sin desconectar las bombas de la línea.
  • Velocidad de liberación de vacío ajustable controlada mediante el accionador en la bomba.
  • La boquilla se adapta a tubos con un diámetro interior de 0,63 cm (0,25 ″).
  • El sistema se puede desmontar para reparar o sustituir piezas internas.
Incluye:
Tubo de plástico transparente Nalgene 180 de 0,6 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bomba manual de PVC reparable Nalgene con indicador
Vacío máx. 635 mm (25 pulg) Hg
Caudal 15 cc
Tipo de producto Bomba de vacío
Para utilizar con (equipo) 6132-2000
Cantidad 1/Pk., 4/Cs.