Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de vacío manuales reparables con cuerpo de PVC sin manómetro Nalgene™
Código de producto. 10008570
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
15 cc
36 cc
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10008570 15 cc cada uno
10739511 36 cc cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10008570 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 61310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    143.25€ / paquete de 1
    Ahorro 23.75€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Consiguen con rapidez y mantienen el vacío de 25 in. (635 mm) Hg con estas bombas de vacío manuales que presentan un nuevo diseño de mango más duradero y ergonómico.
Consiguen con rapidez y mantienen el vacío de 25 in. (635 mm) Hg con estas bombas de vacío Thermo Scientific™ Nalgene™ reparables con cuerpo de PVC sin manómetro. Estas bombas cuentan con un nuevo diseño de mango más duradero y ergonómico. Esta versión económica y reparable es ideal para su uso en laboratorio o sobre el terreno.
Funcionamiento sencillo y cómodo
  • Cuerpo de cloruro de polivinilo (PVC)
  • El accionador de liberación de vacío ergonómico solo necesita una mano para su manejo; basta el dedo índice para liberar el vacío.
  • Velocidad de liberación de vacío ajustable que ofrece control.
  • La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente.
  • Tapa desmontable en la toma de salida y el accionador para liberar el vacío sin desconectar la bomba de la línea.
  • Diseño económico sin indicador de vacío .
  • Velocidad de liberación de vacío ajustable mediante el accionador en la bomba.
  • La boquilla se adapta a tubos con un diámetro interior de 0,63 cm.
  • Se puede desmontar para tareas de reparación y sustitución de piezas internas (consulte los números de catálogo de los kits de reparación en la tabla que aparece a continuación).
Incluye:
Se suministra con tubo de plástico transparente de 60,96 cm (2 pies) de longitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bomba de vacío manual reparable
Vacío máx. 635 mm (25 pulg) Hg
Caudal 15 cc
Tipo de producto Bomba de vacío
Para utilizar con (equipo) 6132-2000
Cantidad 1/Pk., 4/Cs.