Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Código de producto. 10788501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10788501 20 l cada uno
10623521 9 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788501 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS22130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    253.00€ / paquete de 1
    Ahorro 121.00€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Para su uso con: Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Negro (translúcido)
Store media, solutions and sterile water in Thermo ScientificTM NalgeneTM Rectangular Polycarbonate Clearboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle. The clearboy offers extreme impact resistance, and is ideal for cold room use.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • Esterilizable en autoclave, transparente, graduada, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100-415 mm
Color Negro (translúcido)
Descripción Clearboy rectangular
Para utilizar con (aplicación) Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías.
Altura (imperial) 16 pulg
Altura (métrico) 399 mm
Longitud (imperial) 13 pulg
Longitud (métrico) 320 mm
Material Policarbonato
Tipo de producto Garrafa rectangular
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 229 mm