Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Product Code. 10623521
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
10623521 9 l cada uno
10788501 20 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10623521 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. DS22130020
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con: Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Negro (translúcido)
Store media, solutions and sterile water in Thermo ScientificTM NalgeneTM Rectangular Polycarbonate Clearboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle. The clearboy offers extreme impact resistance, and is ideal for cold room use.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • Esterilizable en autoclave, transparente, graduada, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100-415 mm
Color Negro (translúcido)
Descripción Clearboy rectangular
Para utilizar con (aplicación) Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías.
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 360 mm
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 220 mm
Material Policarbonato
Tipo de producto Garrafa rectangular
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 153 mm