Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10068160
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10068160 125 ml 28 mm paquete de 12
10568491 250 ml 38 mm paquete de 12
31337324 250 ml 38 mm -
10747181 500 ml 48 mm paquete de 12
10757181 1 l 53 mm paquete de 6
10373401 2 l 63 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10068160 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20070004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.93€
    23.17€ / paquete de 12
    Ahorro 2.76€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transporte, muestree o almacene líquidos y materiales secos con estos frascos para optimizar el espacio que ofrecen una elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Transporte, muestree o almacene líquidos y materiales secos con estos frascos para optimizar el espacio que ofrecen una elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Los frascos rectangulares de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ ocupan menos espacio en los estantes que los frascos redondos tradicionales. Los frascos de HDPE están fabricados con paredes sólidas de laterales rectos y una boca ancha para facilitar el llenado.
Características:
  • Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
  • Su forma rectangular permite almacenarlos en el congelador a una temperatura de hasta -100° C (-148° F)
  • Sus tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Información de reciclaje: Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco rectangular de boca ancha
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 61 mm
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 38 mm
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Rectángulo
ACT Label Sí
Altura (métrico) 102 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Altura (imperial) 4 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.