Learn More
Thermo Scientific™ Bridas de doble unión de PVDF Nalgene™, 1,90 cm (0,75 pulg)
Código de producto. 10451103
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial) del asa:
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (imperial) del asa Tamaño de la unidad
10451103 0,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 10451103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26700075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.80€
    66.30€ / paquete de 1
    Ahorro 5.50€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Utilice las bridas de doble unión de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ con juntas de silicona y tapones de cierre para obtener un sellado fiable y reproducible.
Selle de forma reiterada y fiable garrafones con las pinzas de doble unión de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ con juntas de silicona y tapones de cierre.Estas pinzas roscadas fabricadas con fluoruro de PVDF son un sistema de abrazaderas esterilizable en autoclave.
  • Mini pinza de 0,75 pulg. roscada y esterilizable en autoclave
  • Recomendada para su uso con garrafas sanitarias Nalgene™ (n.º de cat. 2261, 2630 y 2640) y tapones de cierre Nalgene™ (n.º de cat. 2688 y 2689)
  • Recomendado para su uso con garrafas esterilizables en autoclave con llave Nalgene™ (n.º de cat. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1/paq., 1/caja
Material PVDF
Para utilizar con (equipo) Garrafas sanitarias Nalgene™, garrafas esterilizables en autoclave Nalgene™ con llave
Tamaño Mini
Tamaño (imperial) del asa 0,75 in