Learn More
Thermo Scientific™ Frasco para dispensación Nalgene™ de PPCO con tapón: esterilizables en autoclave, 125 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521597
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10152301 125 ml paquete de 6
10507131 250 ml paquete de 6
2 options
Código de producto. 10152301
Marca: Thermo Scientific™ DS24200125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense soluciones estériles con estos frascos de dispensación de PPCO que tienen un tapón de boquilla que se ajusta de forma segura y no se destapa cuando se aprieta la botella cerrada.
Dispense soluciones estériles con frascos de dispensación de PPCO con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno permiten visualizar fácilmente las muestras líquidas y son esterilizables en autoclave. La tapa de la boquilla fija se ajusta firmemente en su lugar y no se desprende ni gotea cuando se aprieta el frasco cerrado.
  • Flujo fino y constante cuando se comprime para una administración fiable
  • Esterilizable en autoclave cuando está lleno, con las puntas sin tapar
  • El tapón de boquilla de polipropileno azul unido al frasco nunca se pierde
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Cuerpo transparente, tapón azul
Material PPCO
N.º por caja 6
N.° por paquete 6
Esterilidad Estéril
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 114 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Altura (imperial) 4,5 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 50,3 mm
Tipo de tapón Tapón con boquilla
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.