Learn More
Thermo Scientific™ Frasco para dispensación Nalgene™ de PPCO con tapón: esterilizables en autoclave, 125 ml
Descripción
Dispense soluciones estériles con frascos de dispensación de PPCO con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno permiten visualizar fácilmente las muestras líquidas y son esterilizables en autoclave. La tapa de la boquilla fija se ajusta firmemente en su lugar y no se desprende ni gotea cuando se aprieta el frasco cerrado.
- Flujo fino y constante cuando se comprime para una administración fiable
- Esterilizable en autoclave cuando está lleno, con las puntas sin tapar
- El tapón de boquilla de polipropileno azul unido al frasco nunca se pierde
- A prueba de fugas†
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 125 ml (4 oz) |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Cuerpo transparente, tapón azul |
| Material | PPCO |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 6 |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.