Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10408312
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Capacidad nominal:
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad nominal unitSize
10408312 69.5 mm 500 ml paquete de 4
10028850 61.8 mm 250 ml paquete de 4
10343871 73.8 mm 500 mL paquete de 4
10768941 97.7 mm 1000 ml paquete de 4
13144986 97.7 mm 1000 ml paquete de 16
10242991 97.5 mm 1000 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10408312 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31209500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.29€
    53.83€ / paquete de 4
    Ahorro 6.46€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de estos frascos de PPCO para centrífuga.
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno transparente. Perfectos para grandes volúmenes de recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas, estos frascos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia mecánica.
  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • Conjuntos de tapones de sellado de polipropileno disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063) para una mayor garantía a prueba de fugas† con más velocidad y volúmenes de llenado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Translúcido
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 500 ml
Graduated No
Fuerza máx. 13,700 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 168,9 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 69.5 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.