Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Descripción
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno transparente. Perfectos para grandes volúmenes de recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas, estos frascos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia mecánica.
- Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
- Conjuntos de tapones de sellado de polipropileno disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063) para una mayor garantía a prueba de fugas† con más velocidad y volúmenes de llenado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Translúcido |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 16 |
| N.° por paquete | 4 |
| Capacidad nominal | 1000 mL |
| Graduated | No |
| Fuerza máx. | 7,100 x g |
| Altura (métrico) | 174,2 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.