Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Código de producto. 10028850
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Capacidad nominal:
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad nominal Tamaño de la unidad
10028850 61.8 mm 250 ml paquete de 4
10343871 73.8 mm 500 mL paquete de 4
10408312 69.5 mm 500 ml paquete de 4
10768941 97.7 mm 1000 ml paquete de 4
13144986 97.7 mm 1000 ml paquete de 16
10242991 97.5 mm 1000 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10028850 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31200250
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de estos frascos de PPCO para centrífuga.
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno transparente. Perfectos para grandes volúmenes de recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas, estos frascos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia mecánica.
  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • Conjuntos de tapones de sellado de polipropileno disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063) para una mayor garantía a prueba de fugas† con más velocidad y volúmenes de llenado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Translúcido
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 ml
Graduated No
Fuerza máx. 13,200 x g (hasta 27,500 x g con el conjunto de tapón de sellado)
Altura (métrico) 125,2 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61.8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.