Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de dilución Nalgene ™ , polisulfona, tapón de rosca de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11375514
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
210 mL
220 mL
Tamaño del tapón:
28 - 415mm
38 - 415mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11375514 210 mL 28 - 415mm paquete de 48
11940526 220 mL 38 - 415mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375514 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25000280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    324.00€ / paquete de 48
    Ahorro 44.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistencia en aplicaciones con bases, ácidos débiles y todas las soluciones acuosas con nuestros frascos de dilución más transparentes y precisos.
Los frascos de dilución Thermo Scientific ™ Nalgene son los más nítidos y exactos de nuestra gama.
Ofrecen excelente resistencia química a bases, ácidos débiles y a todas las soluciones acuosas. Rango de temperatura útil de - 100 ° C (148 ° F) hasta + 168 ° C (329 ° F). Graduados a 90 y 99 ml. Con exactitud de ± 1 ml.
Características:
  • Excelente resistencia química a bases y ácidos débiles: ideales para su uso con productos alimentarios.
  • Útil para una amplio intervalo de temperatura: de -100° C (148° F) a +168° C (329° F)
  • Transparentes, con graduaciones muy fáciles de leer en 90 ml (para diluciones de 1:10) y 99 ml (para diluciones de 1:100), con una precisión de ±1 ml
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Nota: La esterilización en autoclave cuando se utiliza con Tween reducirá la vida útil de este frasco de dilución.
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 210 mL
Capacidad (imperial) 7,25 oz
Color Transparente
Material Polisulfona
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 7,25 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 210 mL
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 152,9 mm
Tipo de producto Frasco de dilución
Anchura (imperial) 1,75 in
Longitud (imperial) 1,75 in
Altura (imperial) 6,02 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 - 415mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No