Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Código de producto. 13246750
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13246750 10 l paquete de 6
1 options
Código de producto. 13246750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    483.00€ / paquete de 6
    Ahorro 32.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos con las garrafas de polipropileno de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con asas. Estas duraderas garrafas de polipropileno (PP) natural tienen una cómoda abertura de boca ancha para facilitar la limpieza y la dispensación. Las asas laterales anchas permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes.
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • La abertura de boca ancha puede aceptar mezcladores verticales
  • Esterilizables en autoclave
  • Tapones de rosca de PP blanco de 100 mm a prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Capacidad (imperial) 2.5 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Blanco
Descripción Garrafones de boca ancha esterilizables en autoclave con asas
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos
Graduaciones Graduados para contener tanto litros como galones
Altura con tapón (métrico) 343 mm
Incluye Mangos
Material Polipropileno
Mouth Style Ancha
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Volumen hasta el borde (imperial) 3 gal
Volumen hasta el borde (métrico) 12 l
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.