Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Closure, 83B, 3 port, 3/8 inch
Código de producto. 10511713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Each
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10511713 Each 1 PCS
1 options
Código de producto. 10511713 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21580032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    354.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con: Garrafas y frascos de vacío de alta resistencia Nalgene
Mantenga la integridad del recipiente y su contenido con los tapones de ventilación/llenado rápido Thermo Scientific™ Nalgene™. Este tapón 83B con orificio es un práctico sistema de transferencia de líquidos y cuenta con un racor de desconexión rápida con tubos para conectarlos a los tubos de su elección. Los racores tienen tubos tanto dentro como fuera del tapón. Los racores hembra del tapón cuentan con válvulas internas que se sellan cuando un racor del tubo se retira con el objeto de mantener la integridad del sellado del recipiente.
  • Alternativa lista para utilizar a las complicadas soluciones de llenado/dispensación internas
  • Garantiza la integridad del recipiente con conectores de desconexión rápida con válvula de cierre
  • El tapón 83B incluye conectores dentados en el interior y el exterior
Información para pedidos:
  • Disponible en dos o tres puertos para tubos de 6,35 ó 9,53 mm (0,25 ó 0,37 pulg), lo que constituye una plataforma ideal para la personalización de su frasco o garrafón Nalgene
  • Perfectos para su uso en sistemas de vacío con frascos y garrafones para vacío de alta resistencia Nalgene; los n.º de cat. 2226 y 2126 se recomiendan para aplicaciones de vacío
  • Ideales para su uso con los tubos de pared gruesa Nalgene 180 (n.º de cat. 800-0145 ó 8000-0065)
  • Hay disponibles conectores alternativos y de repuesto que proporcionan opciones de personalización adicionales (n.º de cat. 2159)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón 83B de puerto 3
Diámetro interior del tubo (imperial) 3/8 pulg
Diámetro interior del tubo (métrico) 9,53 mm
Para utilizar con (equipo) Garrafas y frascos Nalgene con tapones 83B
Material Polipropileno, Junta de TPE
Tipo de producto Tapón
Cantidad Each
Se utilizan con tubos de pared gruesa/vacío. No se recomiendan para uso al vacío con recipientes de peso más ligero. Los cierres herméticos que se adaptan a las juntas no mantendrán el vacío después de varias esterilizaciones en autoclave.