Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene with Silicone Liner, Ported Biotainer Bottle and Carboy Closure, 2 ports
Código de producto. 15503080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Case of 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15503080 Case of 4 paquete de 4
1 options
Código de producto. 15503080 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25600490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.30€
    184.00€ / paquete de 4
    Ahorro 76.30€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para su uso con: Frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de PC y PETG
Diseñados para manipular de forma aséptica soluciones en aplicaciones biofarmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos de laboratorio, estos tapones de dos y tres puertos se han diseñado para frascos y garrafas Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™. Sin componentes de origen animal (ADCF), incluidas las juntas que se han soldado a la tapa y los tapones a prueba de fugas†, la seguridad del contenido de gran valor queda garantizada durante la transferencia de líquido.
Calidad óptima
  • Fabricados con resinas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) que son no citotóxicas, apirógenas, no mutagénicas y sin componentes de origen animal (ADCF) para garantizar la integridad del material almacenado
  • Fabricados en una sala limpia ISO 14644-1 de clase 7 y embolsados en una sala limpia ISO de clase 4
  • Doble embolsado en bolsas termoselladas para que los tapones estén listos para su uso en el flujo de trabajo de acceso a sala limpia
Diseño de tapón específico
  • Tapón a prueba de fugas con rosca con líneas antigrietas lo que garantiza que no hay riesgo de pérdida de la muestra durante la manipulación, el almacenamiento o el transporte
  • Los revestimientos soldados mediante ultrasonidos garantizan que permanecerán en su posición para que no haya riesgo de contaminación del producto contenido
  • Fabricados con los mismos materiales que nuestros tapones de garrafas y frascos Biotainer para facilitar la validación en los procesos de transferencia de líquidos y permitir su uso hasta a -40 °C
  • Encajan en frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de policarbonato (PC) y copoliéster de polietileno tereftalato (PETG)
Servicios y asistencia
  • Notificaciones de cambios: Conformidad con los requisitos de ISO 13485:2003 y de las cGMP, por tanto, los cambios en los procedimientos de fabricación, empaquetado y especificaciones del producto están documentados y son trazables. Para asegurarse de que recibe las notificaciones de los cambios, regístrese en www.thermoscientific.com/notifications
  • Certificados: Las resinas aparecen registradas en el archivo principal sobre fármacos (DMF) por cumplir una serie de especificaciones normativas y certificados de conformidad (CoC) disponibles en www.thermoscientific.com/certificates
  • Asistencia para validación: Encontrará gran cantidad de información si se pone en contacto con nosotros en rocregsupport@thermoscientific.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.1315; Prueba biológica y fisicoquímica para envases de plástico USP<661>; Prueba de toxicidad anormal modificada EP 2.6.9; PE para parenterales y soluciones oftálmicas EP 3.1.5; elastómero de silicona EP 3.1.9 para tubos y tapones
Tamaño del tapón 48 mm
Descripción Tapones de garrafón y frasco Biotainer, 2 puertos
Dimensiones (L x An) 2 puertos de 1/4 pulg (6,36 mm) de D.I.
Para utilizar con (equipo) Frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de PC y PETG
Material Polipropileno con revestimiento de silicona, Silicone
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 4 Pk.
Tipo de producto Tapón
Cantidad Case of 4
Nota:
†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.