Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Código de producto. 12701538
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12701538 9 l paquete de 6
10507921 9 l cada uno
10548301 20 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12701538 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22120020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    670.00€ / paquete de 6
    Ahorro 150.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene soluciones y manipule grandes volúmenes de polvos y otras muestras sólidas; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene soluciones y manipule grandes volúmenes de polvos y otras muestras sólidas con las garrafas rectangulares de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Con un diseño que ahorra espacio, una boca ancha para el llenado y la limpieza y una resistente asa de acero inoxidable, estas garrafas son resistentes, translúcidas y esterilizables en autoclave.
Características:
  • Abertura de boca ancha para el llenado, la transferencia y la limpieza de las garrafas
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
  • Esterilizables en autoclave, graduadas y a prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9 x 6 x 14 in. (220 x 153 x 360 mm)
Para utilizar con (aplicación) Almacenar soluciones y manipular grandes volúmenes de polvos y otras muestras sólidas, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material Polipropileno
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa rectangular
Esterilidad No estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.