Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polipropileno para polvo Nalgene™
Beschreibung
Los embudos para polvo Thermo Scientific Nalgene™ se utilizan para la transferencia de materiales en polvo.
El vástago en paralelo minimiza la mezcla de polvo; con estrías externas que impiden las burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
- El polipropileno es un material resistente a roturas y químicamente compatible con una gran variedad de reactivos de uso frecuente en laboratorios
- Adecuado para uso general, es el sustituto duradero para los embudos de vidrio
- Esterilizable en autoclave
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 79 mm |
| Capacidad (métrico) | 115 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 16 mm |
| Material | PP |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Descripción | Embudo para polvo de PP 80 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 29 mm |
| Cantidad | 36 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.