Learn More
Thermo Scientific™ Cuba neumática de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11329564
Cambiar vista
Click to view available options
Cubeta neumática de PP
Código de producto.
11329564 Cubeta neumática de PP
1 options
Código de producto. 11329564 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 68200010
El bucle especial evita el contraflujo de líquidos.
Ligera y resistente a la corrosión, esta cubeta no tiene esquinas afiladas ni piezas separadas que se pueden perder.
  • Lados cónicos para anidado
  • El puente admite cuatro jarras de boca ancha de 8,5 oz. Botellas (250 ml)
  • El tubo de gas atraviesa una lazada para evitar que el líquido penetre en la línea de gas.
  • Las conexiones de entrada y salida de líquido aceptan diámetro interior de 0,25 x 0,38 in de D.E. Tubo de 6,4 x 9,5 mm
  • Dimensiones: 12,25 cm de largo x 6,75 cm de ancho x 3 cm de alto (31 cm de largo x 17 cm de ancho x 7,6 cm de alto)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 x 17 x 7,6 cm
Altura (métrico) 7,6 mm
Longitud (métrico) 31 cm
Material Polipropileno
Tipo Cubeta neumática
Anchura (métrico) 17 cm
Longitud (imperial) 12,25 in
Altura (imperial) 3 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 6,75 in