Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de polipropileno con tapa Nalgene™
Descripción
Almacene y transporte sólidos con los tarros de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos tarros son químicamente compatibles con una amplia variedad de materiales de laboratorio.
- Lados rectos y sin cuello, para que el acceso y la recuperación sean sencillos.
- Los modelos de mayor tamaño hacen de excelentes cubos de residuos.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 qt., 4,6 l |
| Capacidad (métrico) | 4.6L |
| Capacidad (imperial) | 4 qt . |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (imperial) | 6.63 pulg |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte |
| Incluye | Cubierta |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |