Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™
Código de producto. 10078510
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10078510 250 mL 2 ml 1 PCS
10190181 10 ml 0,2 ml cada uno
10403921 25 ml 0,5 ml cada uno
10559101 50 ml 1 ml 1 PCS
10683931 100 ml 1 ml 1 PCS
10624121 500 ml 5 ml 1 PCS
31352067 500 ml 5 ml -
10453921 1000 ml 10 ml 1 PCS
10404091 2000 ml 20 ml cada uno
10599481 4000 ml 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10078510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36620250
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con estas probetas graduadas, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas y graduaciones moldeadas.
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul. No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizable en autoclave (la esterilización en autoclave afectará a la precisión).
  • Graduaciones moldeadas serigrafiadas para una lectura sencilla (solo en los tamaños de 10 ml a 1 litro).
Información para pedidos:
Envasado individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Tolerancia ± 2 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 1,92 in
Báscula De 16 a 250 ml en incrementos de 2 ml
Diámetro (métrico) 48,8 mm
Cantidad 1/Pk., 12/Cs.
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±2.00mL
Forma Redondo
Temperatura máx. (imperial) 250 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 13,9 in
Altura (métrico) 353,1 mm
ACT Label Sí
Tipo de producto Probeta graduada
Temperatura máxima 121 °C
Diámetro interior (imperial) 1,36 in
Diámetro interior (métrico) 34,5 mm