Learn More
Thermo Scientific™ Tapón de polipropileno para transferencia de líquidos Nalgene™
Description
Realice la transferencia de líquidos en el laboratorio o sobre el terreno con el tapón de polipropileno de 70mm para transferencia de líquidos Thermo Scientific™ Nalgene™. Los cierres son compatibles con los frascos Mason de Nalgene (n.º de cat. 2115) y con los frascos rectos de Nalgene de 125 y 500mL (n.º de cat. 2116, 2117, 2118, 2119), que se venden por separado. Estos tapones pueden utilizarse para extracción con sifón, evacuación, purga de tubos de líquidos, recogida de muestras o transferencia de reactivos. Los dos puertos de ventilación moldeados en la parte superior del cierre (solo puertos macho externos; sin conexión para tubos de dosificación internos), permiten la conexión externa a una bomba de vacío o de presión de 1/4 in. Diámetro interior del tubo flexible (el tubo se vende por separado).
- El tapón es compatible con los tarros Mason Nalgene o con tarros de pared recta de 125 y 250 ml para un ajuste perfecto
- Los tubos de los conectores externos están moldeados en el tapón para ofrecer mayor durabilidad
- Límite de vacío: 5 ″ 127 mmHg
- Límite de presión: 0,137 bar ( 2 psig)
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Descripción | Tapón de polipropileno para transferencia de líquidos Nalgene, 6/caja |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 6 |
| Tamaño de rosca (métrico) | S2 mm |
| Acabado del cuello | 70 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tarros Nalgene Mason o tarros con paredes rectas de 125 y 250 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón de transferencia de líquidos |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.