Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™
Descripción
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Perfectos para uso general en laboratorios.
- Su pared translúcida permite ver el nivel de líquido fácilmente.
- El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
- La boca admite tapones de tamaño estándar (el tapón se vende por separado)
- Esterilizables en autoclave repetidas veces que le brinda una larga vida útil y un uso intensivo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 64 oz |
| Descripción | Matraz Erlenmeyer de PP 2000 ml |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 6 |
| N.° por paquete | 2 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | No |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Mostrar más |