Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Cap
Descripción
Puertos sanitarios para facilitar el llenado y la dispensación. Tapones de cierre Thermo Scientific™ Nalgene™ de policarbonato o polipropileno que permiten las operaciones. Los tapones también se pueden montar de forma segura en una brida sanitaria de 3 in. para aplicaciones en las que se utilizan garrafas sanitarias Nalgene™.
- Esterilizables en autoclave
- Compatibles con garrafas sanitarias Nalgene (n.º de cat. 2630 y 2261)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dos puertos sanitarios de 0,75 pulg (19 mm), polipropileno |
| Diámetro interior del tubo (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 19 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Garrafas sanitarias Nalgene |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Tapón de cierre |