Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Artikelnummer. 10038630
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
cada uno
paquete de 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Graduaciones Packungsgröße
10038630 50 ml 1 ml cada uno
11399714 10 ml 0.2 ml paquete de 24
10189990 10 ml 0.2 ml cada uno
10558141 25 ml 0.5 ml cada uno
10443901 100 ml 1 ml cada uno
10068640 250 ml 2 ml cada uno
10150041 500 ml 5 ml cada uno
10068650 1000 ml 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10038630 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 36640050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.90€
    6.16€ / paquete de 1
    Ahorro 1.74€
    22% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispense líquidos fácilmente con graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden con estas probetas graduadas económicas.
Las probetas de PP económicas Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen una excelente resistencia química.
Estas probetas tienen un generoso pico vertedor para facilitar la dispensación de líquidos, y graduaciones moldeadas de fácil lectura que no se borran al frotarlas.
  • Translúcido
  • No humectantes
  • Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
  • Sin articulaciones que confundan lecturas, lo que permite unas mediciones precisas.
  • Resistencia a temperaturas de hasta 135 °C
  • Base redonda acanalada de gran tamaño que ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
  • Calibradas “Para contención“ y “Para administración” a 20 °C
Información sobre reciclaje: Los productos de laboratorio reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, se deben retirar y reemplazar con el tiempo.  Thermo Fisher Scientific anima a que se reciclen el instrumental de laboratorio de polipropileno Nalgene al final de la vida útil del producto en zonas donde el polipropileno se pueda reciclar.
Los vasos de precipitados Nalgene y los cilindros graduados se suministran en cajas de cartón corrugadas hechas con material reciclado al 100 % posterior al consumo.  Las bolsas de envasado están hechas con LDPE y son fácilmente reciclables una vez que se retira la etiqueta.   Siga reciclando sus cajas de cartón y bolsas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Calibración Para el almacenamiento
Diámetro (imperial) 0,91 in
Diámetro (métrico) 23,1 mm
Cantidad 1/Pk., 18/Cs.
Graduaciones 1 ml
Forma Redondo
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Base Type Redondo
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 177,8 mm
ACT Label Sí
Tipo de producto Probeta graduada
Temperatura máxima 120 °C
Diámetro interior (imperial) 1,32 in
Diámetro interior (métrico) 33,5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.