Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Closure with Barbed Bulkhead Fittings, 1/4 inch
Beschreibung
Utilice los tapones de rosca con racores de mamparo dentados Thermo Scientific™ Nalgene™ para personalizar la mayoría de tapones para garrafas y frascos Nalgene para una transferencia aséptica de líquidos.
- Los tapones de 38 mm-430 mm están pretaladrados para permitir un montaje sencillo y seguro en el laboratorio
- Dentados en ambos extremos para conectar tubos interiores y exteriores en los recipientes
- Moldeados con polipropileno blanco esterilizable en autoclave y listos para la esterilización en el laboratorio
: instrucciones, plantilla de taladrado y un juego de dos racores dentados montados en panel, tuercas de acetilo y juntas de silicona.
Información para pedidos:
Los racores de mamparo dentados también se venden por separado (6149-0001 y 6149-0002).
Spezifikation
Spezifikation
| Tamaño del tapón | 38-430 mm |
| Descripción | Tapón con racores de mamparo dentados |
| Diámetro interior del tubo (imperial) | 1/4 pulg |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de cultivo Nalgene |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 4 Pk. |
| Tipo de producto | Tapón |
| Cantidad | Case of 4 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?