Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Código de producto. 10245831
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
50 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10245831 20 l 1 PCS
10411222 10 l cada uno
10173921 50 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245831 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26300020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    496.00€ / paquete de 1
    Ahorro 74.00€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Realice una transferencia de líquidos aséptica o aplicaciones de muestreo biofarmacéuticas; esterilizable en autoclave; color: Blanco
Perform aseptic fluid transfer or sampling in biopharmaceutical applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Sanitary Carboys with 3 in. Sanitary Neck Design. The carboy's welded sanitary neck is easy to clean with no screw threads.
  • Versátil con bridas Tri-Clover sanitarias de 3″
  • Diseño sanitario con menos superficies de contaminación
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 l
Tamaño del tapón 3 pulg
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 282 mm
Para utilizar con (aplicación) Realice una transferencia de líquidos aséptica o aplicaciones de muestreo biofarmacéuticas., Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 496 mm
Incluye Mangos
Material Polipropileno
Estilo de cuello 3 in. Sanitary Neck Design
N.º por caja 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con cuello sanitario
Esterilidad No estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.