Learn More
Thermo Scientific™ Hojas de papel plastificado de poliolefina Nalgene™
Código de producto. 11324555
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8,5 x 11 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11324555 8,5 x 11 in paquete de 300
1 options
Código de producto. 11324555 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63049811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00€
    516.75€ / paquete de 300
    Ahorro 112.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Escriba en las Hojas de papel plastificado de poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con prácticamente cualquier tipo de bolígrafo, rotulador, incluso mecanografiado o impresión (no acepta lápiz).
Escriba en las Hojas de papel plastificado de poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con prácticamente cualquier bolígrafo o rotulador, incluso mediante mecanografiado o impresión. Estas hojas se pueden enrollar o doblar sin riesgo de rotura. Siguen siendo flexibles a bajas temperaturas y no se rompen, estiran ni encogen. Se pueden perforar para colocarlas en carpetas de anillas o cortar en forma de etiquetas y colocarlas en muestras biológicas o químicas húmedas o secas almacenadas en formol. También son excelentes para la recogida de datos sobre el terreno y para los registros de la cadena de custodia.
Características:
  • Resistentes a luz UV, rasgado, raspadura, ondulación, envejecimiento, decoloración y moho.
  • Tamaño: 22 × 28 cm (8,5 × 11″)
Información para pedidos:
Disponible en paquetes de 50 hojas o en cajas de 300 hojas (6 paquetes)
Nota:
No acepta lápiz. No aptas para su uso en fotocopiadoras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliolefina
Con renglones Rejilla
Width (English) Page 11 in
Longitud de página (imperial) 8,5 in
Descripción PolyPaper™ láser sin recubrimiento 21,6 x 27,9 cm
Dimensiones (L x An) 8,5 x 11 in
Longitud de página (métrico) 216 mm
Anchura de página (métrico) 279 mm
Tipo de rejilla 0,25 in (6 mm)
Cantidad 300