Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Descripción
Lleve a cabo el almacenamiento de muestras de lotes de control de calidad de productos farmacéuticos de gran valor con los frascos de validación de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos de pequeño volumen están moldeados en los mismos materiales que las garrafas de mayor tamaño, con lo que requieren una menor cantidad de reactivos caros para realizar las pruebas de validación.
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco con junta de TPE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 53 Bmm |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 74 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Realice pruebas de validación |
| Altura con tapón (métrico) | 135 mm |
| Mostrar más |