Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Descripción
Lleve a cabo el almacenamiento de muestras de lotes de control de calidad de productos farmacéuticos de gran valor con los frascos de validación de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos de pequeño volumen están moldeados en los mismos materiales que las garrafas de mayor tamaño, con lo que requieren una menor cantidad de reactivos caros para realizar las pruebas de validación.
La construcción de policarbonato transparente y esterilizable en autoclave facilita la validación de la compatibilidad de materiales
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco con junta de TPE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 20-415mm |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Realizar pruebas de validación |
| Altura con tapón (métrico) | 75 mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.