Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Código de producto. 15931631
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2800 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15931631
Marca: Thermo Scientific™ 41052800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la aireación para mejorar el crecimiento del cultivo en medios líquidos con la amplia superficie de estos matraces de cultivo Fernbach Nalgene.
Aumente la aireación para mejorar el crecimiento del cultivo en medios líquidos con la amplia superficie de estos matraces de cultivo Fernbach de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricado en policarbonato duradero y transparente.
  • Policarbonato transparente resistente a roturas
  • El diseño Fernbach favorece una mejor aireación
  • Para el sellado a prueba de fugas† , utilice el tapón de caucho n.º 12
† El término «a prueba de fugas» se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos.“” b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capacidad de 2,8 L; P x A: 8 x 9 in
Diámetro de base (métrico) 20,3 cm
Diámetro interior del cuello (métrico) 56.6 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm
Capacidad (métrico) 2800 mL
Material Policarbonato
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22,9 cm
N.º por caja Case of 4
N.° por paquete 1
Revestimiento de superficie Ninguna
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.