Learn More
Thermo Scientific™ Recipiente de cultivo de policarbonato Nalgene™ con puertos
Description
Obtenga acceso sencillo a sus cultivos en suspensión con los recipientes de cultivo de policarbonato de cuatro puertos Thermo Scientific™ Nalgene™. Económico, ligero y resistente a roturas, se ha moldeado con policarbonato transparente para facilitar la visualización de los cultivos.
- Graduado en incrementos de 0,5 l de 3 a 12 l
- Para su uso con mezcladores de motor verticales y conjuntos de menor perfil para un mezclado completo
- Hay disponibles accesorios para puertos, los puertos aceptan cualquier tapón Nalgene de tamaño 38-430
- No citotóxicas
- Esterilizables en autoclave y conformes a USP clase VI
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Specifications
Specifications
| Descripción | Capacidad de trabajo: 12 L |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Material | Policarbonato |
| Intervalo de graduación | De 3 a 12 L |
| Graduaciones | 500 mL |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 1 |
| Revestimiento de superficie | Ninguna |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.