Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato Nalgene™
Código de producto. p-4521563
Change view
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 mL
500 ml
1000 mL
Para utilizar con (equipo):
Rotores Fiberlite™
Rotores IEC
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad nominal Para utilizar con (equipo) unitSize
10589291 250 mL Rotores Fiberlite™ paquete de 4
10303971 500 ml Rotores Fiberlite™ paquete de 4
10313971 1000 mL Rotores Fiberlite™ paquete de 4
11325564 1000 mL Rotores IEC paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10589291 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31220250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato.
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos transparentes se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.
Moldeados con policarbonato transparente para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
  • Para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado de polipropileno; disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063).
  • Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 está diseñado para su uso con rotores IEC.
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total.
Información para pedidos:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250). Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 debe utilizarse con rotores IEC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Descripción Frascos para centrífuga de policarbonato
Material Policarbonato
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 mL
Graduated No
Fuerza máx. 27,500 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 125,2 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Rotores Fiberlite™
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.