Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10303971
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 mL
500 ml
1000 mL
Para utilizar con (equipo):
Rotores Fiberlite™
Rotores IEC
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad nominal Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10303971 500 ml Rotores Fiberlite™ paquete de 4
10589291 250 mL Rotores Fiberlite™ paquete de 4
10313971 1000 mL Rotores Fiberlite™ paquete de 4
11325564 1000 mL Rotores IEC paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10303971 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31220500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.97€
    104.50€ / paquete de 4
    Ahorro 15.47€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato.
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos transparentes se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.
Moldeados con policarbonato transparente para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
  • Para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado de polipropileno; disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063).
  • Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 está diseñado para su uso con rotores IEC.
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total.
Información para pedidos:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250). Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 debe utilizarse con rotores IEC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Descripción Frascos para centrífuga de policarbonato
Material Policarbonato
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 500 ml
Closure Included Sí
Graduated No
Fuerza máx. 13,700 x g
Altura (métrico) 168,9 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores Fiberlite™
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 69,5 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Show More Show Less
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.