Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Description
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
- Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Congelación |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 500/Cs. |
| N.° por paquete | 100/Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -100°C to 100°C |
| Material de revestimiento | Silicona |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.