Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Código de producto. 10140091
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10140091 100 ml 1 ml cada uno
10598711 10 ml 0.2 ml cada uno
10483901 25 ml 0.5 ml cada uno
10493901 50 ml 1 ml cada uno
10363531 250 ml 2 ml cada uno
10475841 500 ml 5 ml cada uno
10485841 1000 ml 10 ml cada uno
10343581 2000 ml 20 ml cada uno
15971621 4000 ml 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10140091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36630100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.10€
    22.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.10€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
  • Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
  • Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Transparente
Información para pedidos:
  • Envasado individual
  • Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
  • Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP (polimetilpenteno)
Tolerancia ±1 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 1,52 in
Báscula De 3 ml a 100 ml en incrementos de 1 ml
Diámetro (métrico) 38,6 mm
Cantidad 1/Pk., 12/Cs.
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 1.00 ml
Forma Redondo
Temperatura máx. (imperial) 293 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 9,88 in
Altura (métrico) 251,1 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Temperatura máxima de 145 °C
Diámetro interior (imperial) 1,04 in
Diámetro interior (métrico) 26,4 mm