Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10281591
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacidad (métrico) Graduaciones Conditionnement
10281591 25 ml 0.5 ml cada uno
10323341 10 ml 0.2 ml cada uno
10706831 50 ml 1 ml cada uno
10241691 100 ml 1 ml cada uno
10008610 250 ml 2 ml cada uno
10413901 500 ml 5 ml cada uno
10747211 1000 ml 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10281591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36650025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70€
    6.45€ / paquete de 1
    Ahorro 0.25€
    3% Descuento
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de estas probetas graduadas económicas PMP. Estas probetas transparentes ofrecen una buena resistencia química y a los impactos.
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.
Características:
  • Transparentes, resistentes a rotura y no humectantes.
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Sin articulaciones que confundan lecturas, permiten mediciones precisas.
  • Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP (polimetilpenteno)
Calibración Para el almacenamiento
Diámetro (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 19,1 mm
Cantidad 1/Pk., 18/Cs.
Graduaciones 0.5 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Base Type Redondo
Altura (imperial) 5,53 in
Altura (métrico) 140,5 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Diámetro interior (imperial) 1,11 in
Diámetro interior (métrico) 28,2 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.