Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de limpieza para pipetas Nalgene™
Código de producto. 15192283
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
B
C
V
Para utilizar con:
Pipetas de hasta 81 cm de longitud
Pipetas de hasta: Longitud 41 cm
Pipetas de hasta: Longitud 61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Para utilizar con Tamaño de la unidad
15192283 V Pipetas de hasta 81 cm de longitud cada uno
10380621 B Pipetas de hasta: Longitud 41 cm cada uno
10731421 C Pipetas de hasta: Longitud 61 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15192283 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS52500060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00€
    1775.01€ / paquete de 1
    Ahorro 194.99€
    9% Descuento
En stock
Encuentre todo lo que necesita para limpiar pipetas en estos conjuntos de equipos de limpieza de pipetas; cada uno de ellos se presenta convenientemente con cesta, tarro y lavador.
Los juegos de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene incluyen todo lo necesario para limpiar pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
Características:
  • Fabricación íntegra en resistente polietileno de alta densidad.
  • Los componentes también están disponibles por separado, excepto el tamaño F (solo se vende como conjunto).
Incluye:
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador del tamaño indicado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas de hasta 81 cm de longitud
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 81 cm
Tamaño V
Descripción Conjunto de limpieza de pipetas F
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador de tamaño F