Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Código de producto. 15662639
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 pulg)
1,9 cm (1 x 4 pulg)
1,9 cm (3 x 8 pulg)
1/4 in
1/8 pulg
3/16 pulg
3/8 pulg.
5/16 in
Grosor (imperial):
1,9 cm (1 x 16 pulg)
1,9 cm (1 x 32 pulg)
1,9 cm (3 x 32 pulg)
1/16 in
1/8 pulg.
3/32 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Grosor (imperial) Tamaño de la unidad
15662639 1/8 pulg 1/16 in 15 metros
15328351 1,9 cm (1 x 16 pulg) 1,9 cm (1 x 32 pulg) 15 metros
16585910 3/16 pulg 3/32 in 15 metros
16273582 1,9 cm (1 x 4 pulg) 1,9 cm (1 x 16 pulg) cada uno
15356391 1/4 in 3/32 in 15 metros
15564776 5/16 in 3/32 in cada uno
16565830 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (3 x 32 pulg) cada uno
16368666 3/8 pulg. 1/8 pulg. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15662639 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 86000030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    108.00€ / 15 metros
    Ahorro 24.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Garantice unas transferencias de líquidos uniformes, precisas y fiables. Estos tubos duraderos de alta pureza son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
Garantice unas transferencias de líquidos coherentemente precisas y fiables con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™ para bombas peristálticas. Estos tubos flexibles, duraderos, translúcidos y de alta pureza se han diseñado para una variedad de aplicaciones de transferencia y de bombas, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información sobre pedidos
En cajas de 15,2 m con doble bolsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la citotoxicidad de USP<87> (difusión de agar y métodos de elución MEM); USP<88> clase VI; las pruebas fisicoquímicas de la USP<661>; test de Ames de mutagenicidad bacteriana según ISO10993-3; contacto directo de hemólisis según ISO10993-4, elastómero de silicona de EP 3.1.9
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Grosor (imperial) 1/16 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibilidad Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 21 psig a 73 °C (23 °F)
Tipo de producto Tubos flexibles
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.