Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Descripción
Garantice unas transferencias de líquidos coherentemente precisas y fiables con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™ para bombas peristálticas. Estos tubos flexibles, duraderos, translúcidos y de alta pureza se han diseñado para una variedad de aplicaciones de transferencia y de bombas, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
- Sin sabor, inodoros, no citotóxicos y no hemolíticos.
- No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
- Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información sobre pedidos
En cajas de 15,2 m con doble bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6.4 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/16 in., 11.1 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Grosor (imperial) | 3/32 in |
| Grosor (métrico) | 2.4 mm |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.